Läs mer
SPEN Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Produktkod. 18742230 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18742230 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18742230 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10058799JF646
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
SPEN Polyclonal antibody specifically detects SPEN in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SPEN
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 646
Utspädning Western Blot
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias HIAA0929, KIAA0929nuclear receptor transcription cofactor, MINTMsx2 interacting nuclear target (MINT) homolog, RBM15C, SHARPmsx2-interacting protein, SMART/HDAC1 associated repressor protein, SMART/HDAC1-associated repressor protein, SPEN homolog, spen homolog, transcriptional regulator (Drosophila)
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 3375 and 3425 of human SMART/HDAC1 associated repressor protein (spen homolog, transcriptional regulator) using the numbering given in entry NP_055816.2 (GeneID 23013).
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23013
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG