Läs mer
General Tools Digital manometer
Produktkod. 15200748 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Tryckområde:
100 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tryckområde Förpackningsstorlek
15200748 100 psi Varje
1 options
Produktkod. 15200748 Leverantör General Tools Leverantörsnummer 6860306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4795.00 SEK
    4019.12 SEK / Paket med 1
    Save 775.88 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Använd den digitala manometern för att avläsa mätare och differenstryck i 11 måttenheter.
  • Idealisk för att mäta lågt differenstryck i renrum, test och balans, HVAC, pneumatiska system och kringutrustning för datorer.
  • Stor LCD-skärm med bakgrundsbelysning, funktioner för max, minimum, håll och automatisk avstängning.
  • Inbyggd RS-232-port laddar ner information till din PC.
  • Dessa manometrar är endast avsedda för icke-frätande gaser och luft, inte vätskor.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-överensstämmelse
För användning med (applikation) Idealisk för att mäta lågt differenstryck i renrum, test och balans, HVAC, pneumatiska system och kringutrustning
Inkluderar Ett 9 volts batteri
Storlek (engelska) Passning 0,2 tum Hulling
Storlek (metrisk) passform 4,57 mm hulling
Bredd (engelska) 9,75 tum.
Bredd (metrisk) 247.65 mm
Noggrannhet ±0,3 % fullskala
Visningstyp LCD
Tryckområde 100 psi
Produkttyp Digital manometer