Läs mer
Spermatogensis associated protein 1 Antibody, mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivelse
Spermatogensis associated protein 1 Polyclonal specifically detects Spermatogensis associated protein 1 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Användningsområden | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Gene Alias | SP-2, SPAP1, SPATA1 spermatogenesis associated 1 |
| Värd art | Rabbit |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Forskningsdisciplin | Signal Transduction |
| Målarter | Mouse |
| Produkttyp | Antibody |
| Produktlinje | Novus |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?