Läs mer
Spermidin,∽ 98%; Molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11418302 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418302 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11418302 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219485225
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermidine
CAS 124-20-9
Färg Färglös
Analysprocentintervall Approx. 99%
Molekylformel C7H19N3
MDL-nummer MFCD00008229
Kvantitet 25 g
Synonym spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
InChI-nyckel ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCCCCNCCCN
IUPAC-namn N'-(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 145.25
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
Formel vikt 145.25
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spermidine Free Base
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermidine Free Base