Läs mer
Spermidin, 99 %
Beskrivning
Binder till det polyaminmodulerande stället för NMDA. Spermidin används vid elektroporering under överföring av DNA:t till cellen under den elektriska impulsen. Det används också för rening av DNA-bindande proteiner. Den kombineras med kalciumklorid och används för utfällning av DNA på mikroprojektiler för bombardement med en genpistol. Det spelar en viktig roll för att minska mängden åldrande i jäst, flugor, maskar och mänskliga immunceller genom att inducera autofagi. Det fungerar som en prekursor för spermin och är väsentlig för både normal och neoplastisk vävnadstillväxt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Binder till det polyaminmodulerande stället för NMDA. Spermidin används vid elektroporering under överföring av DNA till cellen under den elektriska impulsen. Det används också för rening av DNA-bindande proteiner. Den kombineras med kalciumklorid och används för utfällning av DNA på mikroprojektiler för bombardement med en genpistol. Det spelar en viktig roll för att minska mängden åldrande i jäst, flugor, maskar och mänskliga immunceller genom att inducera autofagi. Det fungerar som en prekursor för spermin och är väsentlig för både normal och neoplastisk vävnadstillväxt.
Löslighet Blandbar med
vatten, etanol och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spermidine |
| Smältpunkt | 22°C to 25°C |
| Densitet | 0.925 |
| Kokpunkt | 128°C to 130°C (14 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.479 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1698591 |
| Känslighet | Air sensitive |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Spermidine
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: N-(3-aminopropyl)-1,4-Butanediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.