Läs mer
Spermidin, fri bas, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4404883 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11474371
Brand: MP Biomedicals 0215206801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 124-20-9
Molekylformel C7H19N3
Molekylvikt (g/mol) 145.25
MDL-nummer MFCD00008229
InChI-nyckel ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
IUPAC-namn (4-aminobutyl)(3-aminopropyl)amin
LEDER NCCCCNCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermidine free base
Namnnotering Cell Biology and Analysis
Färg Färglös
Densitet 0.925g/mL
Analysprocentintervall ∽ 99%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 145.25
Procent renhet 0.995
Fysisk form Vätska