Läs mer
Spermidine, MedChemExpress
Produktkod. 16488806
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16488806 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16488806 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1776100mg
MedChemExpress Spermidine maintains cell membrane stability, increases antioxidant enzymes activities, improving photosystem II (PSII), and relevant gene expression. Spermidine significantly decreases the H2O2 and O2 contents.
Spermidine maintains cell membrane stability, increases antioxidant enzymes activities, improving photosystem II (PSII), and relevant gene expression. Spermidine significantly decreases the H2O2 and O2 contents.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermidine
CAS 124-20-9
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H19N3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (688.47 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (114.77 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 7 with HCl and heat to 80°C)
LEDER NCCCCNCCCN
Molekylvikt (g/mol) 145.25
Formel vikt 145.25
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism