Läs mer
Spermidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spermidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2 |
| Formel vikt | 145.1579 |
| Procent renhet | >95% |