missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Spermidine, TRC

Produktkod. 30132761
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132761 5 g
30137826 25 g
30003572 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132761 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6804005G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 124-20-9
Kemiskt namn eller material Spermidine
Formel vikt 145.1579
InChI formel InChI=1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
IUPAC-namn N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
Molekylformel C7 H19 N3
Molekylvikt (g/mol) 145.25
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER NCCCCNCCCN
Synonym 1,4-Butanediamine, N1-(3-aminopropyl)-;1,4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)- (8CI,9CI), Spermidine (6CI), 1,5,10-Triazadecane, 1,8-Diamino-4-azaoctane, 4-Azaoctane-1,8-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, N-(3-Aminopropyl)-4-aminobutylamine, N-(4-Aminobutyl)-1,3-diaminopropane, Spermidin
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.