Läs mer
Spermidine trihydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310665
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310665 1 ml
1 options
Produktkod. 30310665 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16972738WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Analyt- eller komponentnamn Spermidine trihydrochloride
Frakt skick +20°C
Molekylformel C7 H19 N3 . 3 Cl H
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
LEDER Cl.Cl.Cl.NCCCCNCCCN
IUPAC-namn N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine;trihydrochloride
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Water
Molekylvikt (g/mol) 254.63
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 253.0879 g/mol