Läs mer
Spermidine Trihydrochloride 99% Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11453150 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453150 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11453150 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210047201
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermidine Trihydrochloride
CAS 334-50-9
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C7H22Cl3N3
MDL-nummer MFCD00012918
Kvantitet 1 g
Synonym spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
InChI-nyckel LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
IUPAC-namn triväte-(4-aminobutyl)(3-aminopropyl)amintriklorid
Molekylvikt (g/mol) 254.62
PubChem CID 9539
Formel vikt 254.6
Fysisk form Kristallin