Läs mer
Spermidintrihydroklorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15484169
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484169 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15484169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61595.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 334-50-9 | C7H22Cl3N3 | 254.62 g/mol
Binder och fäller ut DNA; kan användas för rening av DNA-bindande proteiner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Smältpunkt 250°C (decomposition)
Färg Vitt
Molekylformel C7H22Cl3N3
Linjär formel NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2·3HCl
MDL-nummer MFCD00012918
Kvantitet 100 mg
Beilstein 3552356
Merck Index 14,8742
Synonym spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
IUPAC-namn N'-(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin;trihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 254.62
PubChem CID 9539
Formel vikt 254.63
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.