Läs mer
Spermidine Trihydrochloride, Fisher BioReagents
Produktkod. 11433084
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11433084 5 g Amber Glass 5g
11423084 1 g Amber Glass 1g
10348084 25 g Amber Glass 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433084 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP25405
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spermidine is an aliphatic polyamine used in various biochemical applications due to its involvement in many metabolic functions within organisms
Forms stable compounds with nucleic acids and may be used for the purification of DNA-binding proteins
  • Spermidine is an aliphatic polyamine used in various biochemical applications due to its involvement in many metabolic functions within organisms
  • Forms stable compounds with nucleic acids and may be used for the purification of DNA-binding proteins
  • Forms stable compounds with nucleic acids and may be used for the purification of DNA-binding proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334-50-9
Molekylformel C7H22Cl3N3
Molekylvikt (g/mol) 254.62
MDL-nummer MFCD00012918
InChI-nyckel LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
PubChem CID 9539
IUPAC-namn N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine;trihydrochloride
LEDER [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermidine Trihydrochloride
Smältpunkt 248°C
Färg White
pH 3 to 6
Analysprocentintervall ≥99 %
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 8869
Formel vikt 254.63
Procent renhet 99% min.
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spermidine trihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.