Läs mer
Spermidin trihydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473150 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473150 25 g 25g
11463150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473150 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210047225
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 334-50-9
Molekylformel C7H22Cl3N3
Molekylvikt (g/mol) 254.62
MDL-nummer MFCD00012918
InChI-nyckel LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermidine trihydrochloride, n-3-aminopropyl-1,4-butanediamine trihydrochloride, spermidine hydrochloride, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, unii-1o14bed398, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl-, trihydrochloride, spermidine, trihydrochloride, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl , hydrochloride, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine trihydrochloride, 4-azoniaoctamethylenediammonium trichloride
PubChem CID 9539
LEDER [H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCCNCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermidine trihydrochloride
Färg Vitt
Densitet 0.925g/mL
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn triväte-(4-aminobutyl)(3-aminopropyl)amintriklorid
Formel vikt 254.6
Fysisk form Pulver