Läs mer
Spermidine Trihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spermidine trihydrochloride |
| CAS | 334-50-9 |
| Molekylformel | C7 H19 N3 . 3 Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Spermidine Trihydrochloride, 1,4-Butanediamine','N-(3-aminopropyl)-','trihydrochloride (8CI,9CI), Spermidine hydrochloride, Spermidine trihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Cl.NCCCCNCCCN |
| IUPAC-namn | N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine;trihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.63 |
| Formel vikt | 253.0879 |