Läs mer
Spermidine Trihydrochloride, TRC
Produktkod. 30422654
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30422654 100 mg
1 options
Produktkod. 30422654 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS680408100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermidine trihydrochloride
CAS 334-50-9
Molekylformel C7 H19 N3 . 3 Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym Spermidine Trihydrochloride, 1,4-Butanediamine','N-(3-aminopropyl)-','trihydrochloride (8CI,9CI), Spermidine hydrochloride, Spermidine trihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
LEDER Cl.Cl.Cl.NCCCCNCCCN
IUPAC-namn N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine;trihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 254.63
Formel vikt 253.0879