Läs mer
Spermin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11395325
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395325 5 g 5g
11385325 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395325 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19562.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71-44-3 | C10H26N4 | 202.35 g/mol
Binder till det polyaminmodulerande stället för NMDA Spermin är väsentligt för både normal och neoplastisk vävnadstillväxt. Det är involverat i moduleringen av kalciumberoende immunprocesser. Det spelar en viktig roll i cellulär proliferation och differentiering samt hämmar neuronalt kväveoxidsyntas (nNOS).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Binder till det polyaminmodulerande stället för NMDA Spermin är väsentligt för både normal och neoplastisk vävnadstillväxt. Det är involverat i moduleringen av kalciumberoende immunprocesser. Det spelar en viktig roll i cellulär proliferation och differentiering samt hämmar neuronalt kväveoxidsyntas (nNOS).
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol, vatten och lägre alkoholer. Olösligt i eter, bensen och petroleumeter.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-44-3
Molekylformel C10H26N4
Molekylvikt (g/mol) 202.35
MDL-nummer MFCD00008215
InChI-nyckel PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
PubChem CID 1103
ChEBI CHEBI:15746
IUPAC-namn N,N'-bis(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin
LEDER NCCCNCCCCNCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermine
Smältpunkt 28°C to 30°C
Kokpunkt 150°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1751791
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8743
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol,water and lower alcohols. Insoluble in ether,benzene and petroleum ether.
Formel vikt 202.35
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spermine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.