Läs mer
Spermin, fri bas,≥ 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11444381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444381 1 g 1g
11454381 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444381 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215207001
Kemiska identifierare
CAS 71-44-3
Molekylformel C10H26N4
Molekylvikt (g/mol) 202.35
MDL-nummer MFCD00008215
InChI-nyckel PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
PubChem CID 1103
ChEBI CHEBI:15746
IUPAC-namn (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amin
LEDER NCCCNCCCCNCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.3
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spermine Free Base
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine