Läs mer
Spermin, fri bas,≥ 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11454381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454381 5 g 5g
11444381 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454381 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215207005
Kemiska identifierare
CAS 71-44-3
Molekylformel C10H26N4
Molekylvikt (g/mol) 202.35
MDL-nummer MFCD00008215
InChI-nyckel PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
PubChem CID 1103
ChEBI CHEBI:15746
IUPAC-namn (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amin
LEDER NCCCNCCCCNCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermine
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 202.3
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast