Läs mer
Spermine, MedChemExpress
Produktkod. 16498806
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16498806 100 mg
1 options
Produktkod. 16498806 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1777
MedChemExpress Spermine (NSC 268508) functions directly as a free radical scabenger to protect DNA from free radical attack. Spermine has antiviral effects.
Spermine (NSC 268508) functions directly as a free radical scabenger to protect DNA from free radical attack. Spermine has antiviral effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermine
Fysisk form Oil
CAS 71-44-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H26N4
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym NSC 268508 Neuridine
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (617.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER NCCCNCCCCNCCCN
Molekylvikt (g/mol) 202.34
Formel vikt 202.34
Procent renhet 98.0%