Läs mer
Spermintetrahydroklorid 96-98% kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11493150 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493150 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11493150 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210047405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2580.00 SEK
    2453.70 SEK / 5g
    Save 126.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermine Tetrahydrochloride
CAS 306-67-2
Analysprocentintervall 96-98%
Molekylformel C10H30Cl4N4
MDL-nummer MFCD00012914
Kvantitet 5 g
Synonym spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
InChI-nyckel XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
IUPAC-namn tetraväte (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amintetraklorid
Molekylvikt (g/mol) 348.18
PubChem CID 9384
Formel vikt 348.2
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SPERMINE TETRAHYDROCHLORIDE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine Tetrahydrochloride