Läs mer
Spermintetrahydroklorid, MP Biomedicals
Produktkod. 11450525 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450525 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11450525 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210047410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4785.00 SEK
    4556.88 SEK / 10g
    Save 228.12 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Används för att fälla ut DNA från vattenhaltiga buffertar med låg salthalt
  • Spermintetrahydroklorid användes för att fälla ut DNA för flödescytometrisk analys från färskfrusen bröstcancervävnad, arkivvävnad från spottkörteln, njur- och sköldkörteltumörer och röda blodkroppar från kyckling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermine Tetrahydrochloride
CAS 306-67-2
Smältpunkt 312°C to 314°C (literature)
Färg Vitt
Molekylformel C10H30Cl4N4
Linjär formel C10H26N4 · 4HCl
MDL-nummer MFCD00012914
Kvantitet 10 g
Synonym spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/mL - clear, colorless solution).
InChI-nyckel XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
IUPAC-namn tetraväte (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amintetraklorid
Molekylvikt (g/mol) 348.18
PubChem CID 9384
Formel vikt 348.2
Procent renhet ≥96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spermine Tetrahydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine Tetrahydrochloride