Läs mer
Tocris Bioscience™ Spermine tetrahydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001155
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30001155 100 mg
1 options
Produktkod. 30001155 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0958/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 SEK
    1261.05 SEK / 100mg
    Save 73.95 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Modulator at polyamine site
Polyamine which produces a variety of modulatory effects on the NMDA receptor channel, acting through a specific site on the complex which can cause both agonist and antagonist effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spermine tetrahydrochloride
CAS 306-67-2
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C10H30Cl4N4
Formel vikt 348.19
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 348.18