Läs mer
SPEX CertiPrep™ Tillbehör till Pipettvättmaskin och torktumlare
Produktkod. 11466068 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Produkttyp:
Pipettbricka Pump, 115V
Pipettbricka pump, 230V
Pipettvättställ
Förpackningsstorlek:
1 enhet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
11466068 Pipettvättställ 1 enhet
15236116 Pipettbricka Pump, 115V 1 enhet
13206359 Pipettbricka pump, 230V 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466068 Leverantör SPEX CertiPrep™ Leverantörsnummer PIPBASIN1
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för användning med pipetttvättmaskin och torktumlare
Pumpen och bassängen är båda tillverkade av slitstark polyeten.
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specifikationer
För användning med Pipettbrickor
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 13 cm
För användning med (utrustning) För pipetttvätt och torktumlare
Produkttyp Pipettvättställ