Läs mer
SPEX CertiPrep™ Tillbehör till Pipettvättmaskin och torktumlare
Produktkod. p-4918057 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Produkttyp:
Pipettbricka Pump, 115V
Pipettbricka pump, 230V
Pipettvättställ
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 11466068
Brand: SPEX CertiPrep™ PIPBASIN1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för användning med pipetttvättmaskin och torktumlare
Pumpen och bassängen är båda tillverkade av slitstark polyeten.
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specifikationer
För användning med Pipettbrickor
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 13 cm
För användning med (utrustning) För pipetttvätt och torktumlare
Produkttyp Pipettvättställ