Läs mer
Cole-Parmer™ Engångs stängd XRF X-Cell Provkoppar
Produktkod. 15300562 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Diameter (engelska):
1,2 tum
1,57 tum.
1,7 tum
Diameter (metrisk):
31 mm
31 mm (mikro)
40 mm
43 mm
Toppstil:
Dubbel öppen krage
Stängd
Öppen, krage
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Diameter (metrisk) Toppstil unitSize
15300562 1,2 tum 31 mm Stängd Paket med 100
15390552 1,57 tum. 40 mm Stängd Paket med 100
15320562 1,7 tum 43 mm Stängd Paket med 100
12884611 1,2 tum 31 mm Dubbel öppen krage Paket med 100
15330562 1,2 tum 31 mm (mikro) Öppen, krage Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15300562 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3529
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
Fönsterfilm
Använd dessa engångsstängda XRF X-Cell Provkoppar för snabb, pålitlig och reproducerbar XRF-analys av vätskeprover.
  • En öppning för snabb leverans av vätskeprov.
  • Kompatibel med större leverantörer av XRF-spektrometrar.
  • Finns i 31 mm, 40 mm och 43 mm ytterdiametrar.
  • Föroreningsfri polyetenkonstruktion.
  • Kragar tillgängliga för att fästa fönsterfilm på koppen för ökad säkerhet.
Cole-Parmer™ X-celler används över hela världen för snabb, pålitlig, reproducerbar körning av vätskeprover i XRF-spektrometrar.
  • De är designade för att passa in i de stora leverantörerna av XRF-spektrofotometrar, som t.ex PANalytical , Rigaku, Bruker , och Thermo Instrument.
  • Den hållbara polyetenkonstruktionen är i allmänhet resistent mot syror, baser och de flesta organiska kemikalier förutom halogenerade kolväten.
  • Den patenterade stängd X-Cell Designen har en snäppöppningsförsegling för att ventilera flyktiga prover och en reservoarkopp för att fånga upp eventuella vätskor som expanderar genom ventilen.
  • Detta försäkrar analytikern om ett jämnt, fett fönster för förbättrad precision, samtidigt som det skyddar mot spill i inverterade optiska spektrometrar.
  • En grov yta inuti reservoarkoppen underlättar märkning.
  • Varje stängd X-Cell består av en kopp och snäppring.
  • För rutinmässiga vätskeprover fylls koppen med vätska, en bit film sprids över toppen, sedan trycks snäppringen ned över koppen för att bilda ett fett trumliknande fönster.
    • Cellen vänds och, om så önskas, kan snäppstiftet på baksidan skjutas för att bryta förseglingen och för att tillåta ventilering av fångade bubblor och expandera vätska medan provet körs.
    • Den fyllda X-Cell placeras sedan i spektrometermasken.
  • Använd den bubbelfria insatsen med 3527 (04576-05) 40 mm XRF-vätskecellen för att förhindra instängd luft från att bilda en bubbla under fönsterfilmen när cellen står upprätt.
    • Insatsen skjuts in i cellen innan provet tillsätts och bildar en hylla med inverterad kon under vilken luftbubblor kan fångas när cellen är fylld och förseglad.
Beställningsinfo
Specialapplikationsversioner inklusive 31 mm micro X-Cell med —ett 6,3 mm centrerat fönster för små, farliga eller luftkänsliga prover —och 43 mm cellen för Horiba™ svavelanalysatorer finns också. Levereras i påsar med 100 koppar.
Specifikationer
För användning med (utrustning) XRF-spektrometrar
Typ Provkopp
Diameter (engelska) 1,2 tum
Diameter (metrisk) 31 mm
För användning med (applikation) XRF-analys
Material Polyeten
Kvantitet 100 Pk.
Toppstil Stängd