Läs mer
Cole-Parmer™ Engångs stängd XRF X-Cell Provkoppar
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Diameter (engelska):
1,2 tum
1,57 tum.
1,7 tum
Diameter (metrisk):
31 mm
31 mm (mikro)
40 mm
43 mm
Toppstil:
Dubbel öppen krage
Stängd
Öppen, krage
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Kräver
Fönsterfilm
- En öppning för snabb leverans av vätskeprov.
- Kompatibel med större leverantörer av XRF-spektrometrar.
- Finns i 31 mm, 40 mm och 43 mm ytterdiametrar.
- Föroreningsfri polyetenkonstruktion.
- Kragar tillgängliga för att fästa fönsterfilm på koppen för ökad säkerhet.
Cole-Parmer™ X-celler används över hela världen för snabb, pålitlig, reproducerbar körning av vätskeprover i XRF-spektrometrar.
- De är designade för att passa in i de stora leverantörerna av XRF-spektrofotometrar, som t.ex PANalytical , Rigaku, Bruker , och Thermo Instrument.
- Den hållbara polyetenkonstruktionen är i allmänhet resistent mot syror, baser och de flesta organiska kemikalier förutom halogenerade kolväten.
- Den patenterade stängd X-Cell Designen har en snäppöppningsförsegling för att ventilera flyktiga prover och en reservoarkopp för att fånga upp eventuella vätskor som expanderar genom ventilen.
- Detta försäkrar analytikern om ett jämnt, fett fönster för förbättrad precision, samtidigt som det skyddar mot spill i inverterade optiska spektrometrar.
- En grov yta inuti reservoarkoppen underlättar märkning.
- Varje stängd X-Cell består av en kopp och snäppring.
- För rutinmässiga vätskeprover fylls koppen med vätska, en bit film sprids över toppen, sedan trycks snäppringen ned över koppen för att bilda ett fett trumliknande fönster.
- Cellen vänds och, om så önskas, kan snäppstiftet på baksidan skjutas för att bryta förseglingen och för att tillåta ventilering av fångade bubblor och expandera vätska medan provet körs.
- Den fyllda X-Cell placeras sedan i spektrometermasken.
- Använd den bubbelfria insatsen med 3527 (04576-05) 40 mm XRF-vätskecellen för att förhindra instängd luft från att bilda en bubbla under fönsterfilmen när cellen står upprätt.
- Insatsen skjuts in i cellen innan provet tillsätts och bildar en hylla med inverterad kon under vilken luftbubblor kan fångas när cellen är fylld och förseglad.
Beställningsinfo
Specialapplikationsversioner inklusive 31 mm micro X-Cell med —ett 6,3 mm centrerat fönster för små, farliga eller luftkänsliga prover —och 43 mm cellen för Horiba™ svavelanalysatorer finns också. Levereras i påsar med 100 koppar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | XRF-spektrometrar |
| Typ | Provkopp |
| Diameter (engelska) | 1,2 tum |
| Diameter (metrisk) | 31 mm (mikro) |
| För användning med (applikation) | XRF-analys |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Toppstil | Öppen, krage |