Läs mer
SPEX CertiPrep™ Flaskställ i epoxibelagt stål
Produktkod. 15320492 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Material:
Epoxibelagt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material unitSize
15320492 Epoxibelagt stål Varje
1 options
Produktkod. 15320492 Leverantör SPEX CertiPrep™ Leverantörsnummer 6805
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Används för att hålla flaskor för förvaring och hantering.
  • Slitstark epoxibelagd stålkonstruktion.
  • Rymmer upp till sex av följande stora malningsflaskor: 6801 Set med stor slipflaska 6871 set med stort CR-fritt slipflaska
  • Ingår vid köp av varje 6870L tillbehörspaket för stor slipflaska
Specifikationer
Material Epoxibelagt stål
För användning med (applikation) Rymmer stora slipflaskor för förvaring och hantering
För användning med (utrustning) Freezer/Mill™ Kryogen kvarn
Produkttyp Flaskställ