Läs mer
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Produktkod. 15296106 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15296106 250 g 250g
15286106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15296106 Leverantör SPEX CertiPrep™ Leverantörsnummer ODER250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Effectively neutralizes a wide range of chemical odors in the lab
  • Non-toxic, environmentally safe purple beads trap odors, and convert them into harmless compounds that remain trapped in the beads
  • As odors get trapped, the beads start turning brown
Specifikationer
För användning med (applikation) Effectively neutralizes a wide range of chemical odors in the lab
Volym (metrisk) 250 g