Läs mer
SPEX CertiPrep™ Pipettvättmaskin och torktumlare
Produktkod. 15236376 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
91.4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15236376 91.4 cm Varje
1 options
Produktkod. 15236376 Leverantör SPEX CertiPrep™ Leverantörsnummer PIPWASH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15890.00 SEK
    14455.17 SEK / Paket med 1
    Save 1434.83 SEK
    9% Av
I lager
Ger snabb och noggrann tvätt av klass A volumetriska pipetter
Nyckelfunktioner
  • Rymmer upp till 23 pipetter åt gången
  • Rengör pipetter samtidigt inifrån och ut
  • Kompakt design tar minimalt med bänkutrymme
Enkel operation
  • Snabb och enkel att ladda
  • Vattenledningen inkluderar oberoende ON/OFF-ventil
  • Vattenledning kan anslutas till vakuumledning för torkning
Valfria tillbehör
  • Handfat och pump finns separat
  • Tvättlösningar eller ytaktiva ämnen kan användas med handfat/pumpinstallation
  • Pumpkapacitet: 205 gal./h. vid 3,2psi.
Specifikationer
För användning med Accommodates pipette sizes ranging from 0.5 to 250 mL
Höjd (engelska) 36 tum.
Höjd (metrisk) 91.4 cm
Beskrivning Pipet Washer
Material Polyeten
För användning med (applikation) Ger snabb och noggrann tvätt av klass A volumetriska pipetter
Inkluderar Vattenledning
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48cm
Produkttyp Pipett tvättmaskin/torktumlare