Läs mer
Cole-Parmer™ Slipflaska set, liten flaska
Produktkod. 12510196 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Liten slipflaska set; Material: Kromfri; Kapacitet: 0,5 till 4 ml
Produktkod.
12510196 Liten slipflaska set; Material: Kromfri; Kapacitet: 0,5 till 4 ml
1 options
Produktkod. 12510196 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6771
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Liten slipflaska set för Freezer/Mill™ kryogena kvarnar för att förenkla dina processer.
  • Sluten malningsflaska förhindrar korskontaminering.
  • Utmärkt för att mala vävnad, frön, polymerer, läkemedel och textilier.
  • Flaskuppsättningar består av en mittcylinder, två ändpluggar och en slagkropp.
  • Speciellt utformad för att slipa elektroniska komponenter för testning av RoHS/WEEE-överensstämmelse.
  • Tål flytande kvävetemperaturer.
  • Kompatibel med Freezer/Mill™ kryogena kvarnar 04500-39 till -42, 04577-77 och 04577-92 till -94.
Specifikationer
Produkttyp Slipset
Kapacitet (engelska) 0,04 till 0,18 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,1 till 5,0 g
För användning med (applikation) RoHS/WEEE-testning
För användning med (utrustning) Liten extraktor/flasköppnare och autoextraktor
Inkluderar 1 liten Cr-fri stålslagstift, 2 små Cr-fri, ASTM 06 Ståländpluggar, 3 små mittcylindrar av polykarbonat
Material Polykarbonat
Material (sekundärt) Lågkromat stål
Sample Volume (engelska) 0,017 till 0,135 oz.
Samplingsvolym (metrisk) 0,5 till 4 ml
Storlek Liten
Vikt (engelska) 0,002 till 0,004 lb.
Vikt (metrisk) 1 till 2 g