Läs mer
Cole-Parmer™ Plastflaskor för högenergi Mixer/Mill™ Slipmaskiner
Produktkod. 15390502 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Material:
Polykarbonat
Polypropen
Diameter (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
40 mm
Längd (metrisk):
50,8 mm
76 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Diameter (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
15390502 Polykarbonat 12,7 mm 50,8 mm Paket med 100
15310512 Polykarbonat 19,1 mm 50,8 mm Paket med 100
15380522 Polypropen 40 mm 76 mm Paket med 100
15300512 Polypropen 19,1 mm 50,8 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15390502 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3116PC
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Använd dessa plastflaskor med hög energi Mixer/Mill™ kvarnar för att pulverisera och blanda prover.
  • Lämplig att använda med Cole-Parmer™ Mixer/Mill™ Högenergikulkvarnar.
  • Beställ metakrylatkulor att använda med engångsflaskor av plast.
Specifikationer
Produkttyp Slipflaska
Kapacitet (engelska) 0,16 oz.
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Sammansättning Element C
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12,7 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Idealisk för pulverisering av mjuka, spröda material och för blandning av vätskor och pulver, slurrymalning
För användning med (utrustning) 8000 D och 8000 M Mixer/Mills
Hårdhet 1.5
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.08 cm
Håller 1, 0,37 tum. Slipkula av stål
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 50,8 mm
Material Polykarbonat
Sample Volume (engelska) 0,06 oz.
Samplingsvolym (metrisk) 2 mL