Läs mer
Cole-Parmer™ Vial Set för högenergi Mixer/Mill™ Slipmaskiner
Produktkod. 12508706 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Material:
Agat
Aluminiumoxidkeramik
Härdat stål
Rostfritt stål
Volframkarbidfodrad
Zirkoniumoxid
Diameter (metrisk):
1,27 cm
1,9 cm
5,7 cm
5,71 cm
5,72 cm
6,03 cm
6,35 cm
Höjd (metrisk):
2,54 cm
4,76 cm
5,08 cm
6,83 cm
6,98 cm
7,62 cm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 12508706
Brand: Cole-Parmer™ 8005
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Använd denna flaska med hög energi Mixer/Mill™ kvarnar för att pulverisera och blanda prover.
  • Krossa, mal och fräs olika material.
  • Optimera din prestanda Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ kvarnar med ett brett utbud av ampullsatser lämpliga för din applikation.
Specifications
Produkttyp Slipflaska set
Diameter (engelska) 2,5 tum
Diameter (metrisk) 6,35 cm
För användning med (utrustning) 8000 D, 8000 M Blandare/fräsar
Höjd (engelska) 2,69 tum.
Höjd (metrisk) 6,83 cm
Inkluderar Två 1/2 tum. Slipande bollar
Material Zirkoniumoxid