Läs mer
Cole-Parmer™ Vial Set för högenergi Mixer/Mill™ Slipmaskiner
Produktkod. 15320512 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Material:
Agat
Aluminiumoxidkeramik
Härdat stål
Rostfritt stål
Volframkarbidfodrad
Zirkoniumoxid
Diameter (metrisk):
1,27 cm
1,9 cm
5,7 cm
5,71 cm
5,72 cm
6,03 cm
6,35 cm
Höjd (metrisk):
2,54 cm
4,76 cm
5,08 cm
6,83 cm
6,98 cm
7,62 cm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15320512
Brand: Cole-Parmer™ 3117
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Använd denna flaska med hög energi Mixer/Mill™ kvarnar för att pulverisera och blanda prover.
  • Krossa, mal och fräs olika material.
  • Optimera din prestanda Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ kvarnar med ett brett utbud av ampullsatser lämpliga för din applikation.
Specifikationer
Produkttyp Slipflaska set
Kapacitet (engelska) 0,08 oz.
Kapacitet (metrisk) 2.5 mL
Sammansättning Fe, Cr, Si, Mn, C
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 1,27 cm
För användning med (applikation) Idealisk för allmän slipning
För användning med (utrustning) 8000 D, 8000 M Blandare/fräsar
Hårdhet 5,5 till 6
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2,54 cm
Inkluderar Slipflaska och lock, boll
Material Härdat stål
Sample Volume (engelska) Malning: 0,006 till 0,02 oz., Blandning: 0,03 oz.
Samplingsvolym (metrisk) Malning: 0,2 till 0,6 mL, Blandning: 1 mL
Vikt (engelska) 0.001 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 g