Läs mer
Cole-Parmer™ Slipbollar för högenergi Mixer/Mill™ Slipning av injektionsflaskor
Produktkod. 15340532 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Material:
Härdat stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material unitSize
15340532 Härdat stål Paket med 6
12538706 Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15340532 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8001B
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Krossa, mal och fräs olika material med dessa slipkulor för hög energi Mixer/Mill™ Slipning av injektionsflaskor.
  • Välj bland 10 olika slipkulmaterial för att passa din applikation.
  • Optimera din prestanda Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ uppsättningar av slipflaskor med ett brett utbud av slipkulor som passar din applikation.
Specifikationer
Produkttyp Slipande bollar
Sammansättning Fe, Cr, Si, Mn, C
Diameter (engelska) 0,5 tum, 0,25 tum.
Diameter (metrisk) 1.27 cm, 0.63 cm
För användning med (applikation) Idealisk för allmän slipning
För användning med (utrustning) Vialsats med 8000 D och 8000 M mixer eller kvarn
Hårdhet 5,5 till 6
Material Härdat stål