Läs mer
Cole-Parmer™ Vial Set för högenergi Mixer/Mill™ Slipmaskiner
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Material:
Agat
Aluminiumoxidkeramik
Härdat stål
Rostfritt stål
Volframkarbidfodrad
Zirkoniumoxid
Diameter (metrisk):
1,27 cm
1,9 cm
5,7 cm
5,71 cm
5,72 cm
6,03 cm
6,35 cm
Höjd (metrisk):
2,54 cm
4,76 cm
5,08 cm
6,83 cm
6,98 cm
7,62 cm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
- Krossa, mal och fräs olika material.
- Optimera din prestanda Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ kvarnar med ett brett utbud av ampullsatser lämpliga för din applikation.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipflaska set |
| Kapacitet (engelska) | 0,16 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Sammansättning | Fe, Cr, Si, Mn, C |
| Diameter (engelska) | 0,74 tum. |
| Diameter (metrisk) | 1,9 cm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för allmän slipning |
| För användning med (utrustning) | 8000 D, 8000 M Blandare/fräsar |
| Hårdhet | 5,5 till 6 |
| Höjd (engelska) | 1,87 tum. |
| Visa mer |