Läs mer
Cole-Parmer™ Vial Set för högenergi Mixer/Mill™ Slipmaskiner
Produktkod. 15380512 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Material:
Agat
Aluminiumoxidkeramik
Härdat stål
Rostfritt stål
Volframkarbidfodrad
Zirkoniumoxid
Diameter (metrisk):
1,27 cm
1,9 cm
5,7 cm
5,71 cm
5,72 cm
6,03 cm
6,35 cm
Höjd (metrisk):
2,54 cm
4,76 cm
5,08 cm
6,83 cm
6,98 cm
7,62 cm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15380512
Brand: Cole-Parmer™ 8003SSP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna flaska med hög energi Mixer/Mill™ kvarnar för att pulverisera och blanda prover.
  • Crush, grind, and mill various materials.
  • Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinders with a wide range of vial sets suitable for your application.
Specifikationer
Produkttyp Grinding Vial Set
Kapacitet (engelska) 1.52 oz.
Kapacitet (metrisk) 45 mL
Sammansättning Al, Si, Ca, Mg
Diameter (engelska) 2.24 in.
Diameter (metrisk) 5,7 cm
För användning med (applikation) Ideal for General Purpose Grinding
För användning med (utrustning) 8000 D, 8000 M Mixer/Mills
Hårdhet 9
Höjd (engelska) 2.75 in.
Höjd (metrisk) 6,98 cm
Inkluderar High purity 99.5% Alumina Ceramic grinding vial body, two slip on Alumina Ceramic caps, one 0.25 in. Alumina Ceramic ball, and eight Corprene gaskets
Material Aluminiumoxidkeramik
Sample Volume (engelska) Grinding: 0.004 to 0.01 lb., Mixing: 0.67 oz.
Samplingsvolym (metrisk) Grinding: 2 to 8 g, Mixing: 20 mL