Läs mer
SPEX™ SamplePrep Kryoadapter för 2210 titerplattor
Produktkod. 12577326 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
2210 Titerplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12577326 2210 Titerplatta Varje
1 options
Produktkod. 12577326 Leverantör SPEX™ SamplePrep Leverantörsnummer 2650
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Extruderad aluminiuminsats för 2210 96-brunnars titerplatta med runda brunnar
  • Cryo-blocken kyls i 2600 Cryo-Station och används sedan för kryogen malning med hög genomströmning
  • Möjliggör kryogen malning med hög genomströmning i Geno/Grinder™
  • Håller prover vid temperaturer för flytande kväve under vävnadshomogenisering och cellys
  • Bevarar bekämpningsmedel, RNA och proteiner för värmekänsliga extraktionsmetoder
  • Ökar utbytet genom att mala prover vid minusgrader
  • Används två åt gången i standardklämman för att hålla den i balans
Specifikationer
Produkttyp Cryo Adapter
För användning med (applikation) Idealisk för hög genomströmning kryogen slipning
För användning med (utrustning) 2210 Titerplatta
Material Aluminium