Läs mer
Cole-Parmer™ Flaskhållare för HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Håller:
15 x 15 ml polykarbonat Cryovials , varje par rymmer upp till 30 cryovials
24 x 5 mL polyetenflaskor (2241-PE), varje par rymmer upp till 48 flaskor
24 x 5 mL polykarbonatflaskor (2241-PC), varje par rymmer upp till 48 flaskor
48 Standard 1,5 till 2 mL mikrocentrifug- eller PRC-rör, varje par rymmer upp till 96 rör
6 x 15 ml korta polykarbonatflaskor, varje par rymmer upp till 12 cryovials
6 x 50 ml polykarbonat Cryovials eller 6 x 50 ml polyeten Cryovials , varje par rymmer upp till 12 cryovials
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Mal prover säkert i HG-600 Geno/Grinder™ 2010.
- Flaskhållare är lämpliga för användning med HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer.
- Beställ homogenisator och flaskor separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hållare |
| För användning med (applikation) | Idealisk för kryogenslipning med hög genomströmning och för att bevara bekämpningsmedel, RNA, proteiner och andra temperaturkänsliga prover |
| För användning med (utrustning) | Spex Geno/Grinder |
| Håller | 24 x 5 mL polykarbonatflaskor (2241-PC), varje par rymmer upp till 48 flaskor |
| Material | Aluminium |