Läs mer
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Koppar
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Diameter (metrisk):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Höjd (metrisk):
8 mm
9 mm
Kvantitet:
100 Pk.
1000 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
Aluminiumkoppar hjälper till vid produktion av pressade pulverprovskivor för XRF.
- Förstärker provskivorna för att motstå flisning och brott.
- Gör provskivorna lättare att ta bort från pelletsformen.
- Minimerar kontaminering under provhantering.
- Skyddar hålet i pelletsformen från nötande prover.
- Grunda, tunnväggiga aluminiumkoppar bildar botten och sidorna av den färdiga pelleten för att hjälpa till att förstärka XRF-pellets.
Specifikationer
Specifikationer
För användning med (utrustning) | XRF-spektrometrar |
Typ | Provkopp |
Beskrivning | Ger pellets 40 mm x 5 mm |
Diameter (engelska) | 1,2 tum |
Diameter (metrisk) | 31 mm |
För användning med (applikation) | XRF |
Höjd (engelska) | 0,31 tum. |
Höjd (metrisk) | 8 mm |
Material | Aluminium |
Kvantitet | 100 Pk. |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Koppar >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering