Läs mer
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Koppar
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Diameter (metrisk):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Höjd (metrisk):
8 mm
9 mm
Kvantitet:
100 Pk.
1000 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
Aluminiumkoppar hjälper till vid produktion av pressade pulverprovskivor för XRF.
- Förstärker provskivorna för att motstå flisning och brott.
- Gör provskivorna lättare att ta bort från pelletsformen.
- Minimerar kontaminering under provhantering.
- Skyddar hålet i pelletsformen från nötande prover.
- Grunda, tunnväggiga aluminiumkoppar bildar botten och sidorna av den färdiga pelleten för att hjälpa till att förstärka XRF-pellets.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | XRF-spektrometrar |
| Typ | Provkopp |
| Beskrivning | Ger pellets 40 mm x 5 mm |
| Diameter (engelska) | 1,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 38 mm |
| För användning med (applikation) | Provberedning |
| Höjd (engelska) | 0,35 tum. |
| Höjd (metrisk) | 9 mm |
| Kvantitet | 1000 Pk. |