Läs mer
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Koppar
Produktkod. 15340542 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Diameter (metrisk):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Höjd (metrisk):
8 mm
9 mm
Kvantitet:
100-pack
1000-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 15340542
Brand: Cole-Parmer™ 3619
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dessa XRF Spec-Caps™ Koppar hjälper till vid produktion av pressade pulverprovskivor för XRF, OES och andra analytiska tekniker.
Aluminiumkoppar hjälper till vid produktion av pressade pulverprovskivor för XRF.
  • Förstärker provskivorna för att motstå flisning och brott.
  • Gör provskivorna lättare att ta bort från pelletsformen.
  • Minimerar kontaminering under provhantering.
  • Skyddar hålet i pelletsformen från nötande prover.
  • Grunda, tunnväggiga aluminiumkoppar bildar botten och sidorna av den färdiga pelleten för att hjälpa till att förstärka XRF-pellets.
Specifikationer
För användning med (utrustning) XRF-spektrometrar
Typ Provkopp
Beskrivning Producerar pellets 31 mm x 5 mm
Diameter (engelska) 1,1 tum
Diameter (metrisk) 30 mm
För användning med (applikation) XRF
Höjd (engelska) 0,31 tum.
Höjd (metrisk) 8 mm
Material Aluminium
Kvantitet 100-pack