Läs mer
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Koppar
Produktkod. 15360542 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Höjd (metrisk):
8 mm
9 mm
Kvantitet:
100-pack
1000-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Kvantitet unitSize
15360542 33 mm 8 mm 100-pack Paket med 100
15300552 38 mm 9 mm 100-pack Paket med 100
15310552 38 mm 9 mm 1000-pack Paket med 1000
15390542 31 mm 8 mm 1000-pack Paket med 1000
15380542 31 mm 8 mm 100-pack Paket med 100
15340542 30 mm 8 mm 100-pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15360542 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3615
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dessa XRF Spec-Caps™ Koppar hjälper till vid produktion av pressade pulverprovskivor för XRF, OES och andra analytiska tekniker.
Aluminiumkoppar hjälper till vid produktion av pressade pulverprovskivor för XRF.
  • Förstärker provskivorna för att motstå flisning och brott.
  • Gör provskivorna lättare att ta bort från pelletsformen.
  • Minimerar kontaminering under provhantering.
  • Skyddar hålet i pelletsformen från nötande prover.
  • Grunda, tunnväggiga aluminiumkoppar bildar botten och sidorna av den färdiga pelleten för att hjälpa till att förstärka XRF-pellets.
Specifikationer
För användning med (utrustning) XRF-spektrometrar
Typ Provkopp
Beskrivning Ger pellets 35 mm x 5 mm
Diameter (engelska) 1,2 tum
Diameter (metrisk) 33 mm
Höjd (engelska) 0,31 tum.
Höjd (metrisk) 8 mm
Material Aluminium
Kvantitet 100-pack