Läs mer
Cole-Parmer™ Slipflaskor, polystyren med Slip-On polyetenlock
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Förpackningsmängd:
100-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Engångsslipflaska idealisk för pulverisering av mjuka, spröda material och för att blanda vätskor och pulver i Mixer/Mill™
- Kompatibel med 8010 Multiple-Sample Adapter för slipning av prover i 8000M Mixer/Mill™ och 8000D Mixer/Mill™
- Volym: 2,5 ml
- Rekommenderad blandnings-/malmängd: 1 mL
- Lämplig för slurrymalning
- 1/2 tum diameter x 1 tum lång (12,7 mm x 25,4 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mjukvävnadshomogeniserande blandningsrör |
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 mL |
| Samplingsvolym (metrisk) | 1 mL |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Längd (engelska) | 1 tum |
| Längd (metrisk) | 25.4 mm |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 5.08 cm |
| Material | Polystyren |
| För användning med (utrustning) | Kompatibel med 8010 Multiple-Sample Adapter för slipning av prover i 8000 M Mixer/Mill™ och 8000 D Mixer/Mill™ |
| Visa mer |