Läs mer
Cole-Parmer™ Kapton™ XRF fönsterfilm
Produktkod. 12716658 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Material:
Kapton
Tjocklek:
0,33 mil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Tjocklek Förpackningsstorlek
12716658 Kapton 0,33 mil Varje
1 options
Produktkod. 12716658 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3511
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tunn fönsterfilm för XRF-vätskeprovkoppar.
  • Värmebeständig upp till 300 °C (572 °F).
  • Kemiskt ogenomtränglig för nästan vad som helst.
  • Kompatibel med X-Cell™ provkoppar.
  • Finns i 0,3 mil (8μ m) tjocklek.
  • Cole-Parmer™ XRF fönsterfilm fungerar som provfönstret över vår X-Cell provkoppar, vilket möjliggör enhetlig överföring av röntgenstrålar samtidigt som de effektivt innehåller vätskeprovet.
  • Kapton™ polyimidfilm är kemiskt ogenomtränglig för nästan allt utom starka alkalilösningar.
  • Det anses ofta vara det som ligger närmast en bombsäker XRF-fönsterfilm på grund av dess otroliga styrka och värmebeständighet till över 300 C (°572 °F).
  • Den fosfatbaserade ytbeläggningen förbättrar dess hanteringsegenskaper.
Beställningsinfo
Finns i en mängd olika material, var och en resistent mot en rad kemikalier. Alla storlekar är kompatibla med X-Cell provkoppar.
Specifikationer
För användning med (utrustning) XRF-spektrometrar
Typ Window Film
Beskrivning Fönsterfilmrulle
Mått (L x B) 50 fot x 2,87 tum.
För användning med (applikation) Exempel på fönsterskydd
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.2 m
Material Kapton
Bredd (engelska) 2,87 tum.
Kvantitet 1 rulle
Temperaturområde (metriskt) Upp till 300 °C
Tjocklek 0,33 mil
Bredd (metrisk) 7.28 cm