Beskrivning
- Syratvättade kiseldioxidslippärlor
- Pärlstorleken sträcker sig från 800-1000 μm
- Lämplig för grundläggande celllysapplikationer med 2010 Geno/Grinder
- Behandlad för att ta bort fina partiklar och föroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Silika slippärlor |
| För användning med (applikation) | Idealisk för grundläggande cellys |
| För användning med (utrustning) | Titerplattor och ampullsatser av Geno/Grinder |
| Material | Kiseldioxid |
| Partikelstorlek | 400 till 600μ m |