Läs mer
Cole-Parmer™ Mellanstor flaskaadapter för extraktor 04576-38
Produktkod. 15390492 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
6804 Stor extraktor/flasköppnare (04576-38)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15390492 6804 Stor extraktor/flasköppnare (04576-38) Varje
1 options
Produktkod. 15390492 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6884SSP
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Mellanstor flaskaadapter för användning med SPEX SamplePrep™ Stor kapacitet Freezer/Mill Kryogen kvarn.
  • Konverterar modell 6804 för användning med 6881, 6883 och 6885 slipflaskor.
Specifikationer
Produkttyp Adapter
För användning med (applikation) Konverterar 6804 för användning med 6881, 6883 och 6885 slipflaskorsatser
För användning med (utrustning) 6804 Stor extraktor/flasköppnare (04576-38)