Läs mer
Cole-Parmer™ Slipflaskaset, stor flaska, PC-cylinder, SS-ändpluggar och Impactor
Produktkod. 12528696 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12528696 1 till 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 12528696 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6801
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Stor slipflaska för användning med SPEX SamplePrep™ Stor kapacitet Freezer/Mill Kryogen kvarn.
  • Gör en komplett slipflaska plus tre reservcylindrar i polykarbonat.
  • Maler ett stort prov i taget.
  • Provkapacitet (malning): 1 till 50 ml
  • Typisk provstorlek: 25 g
  • Tål flytande kvävetemperaturer.
  • Sluten malningsflaska förhindrar korskontaminering av prover, håller kvar flyktiga ämnen och kontrollerar farliga eller kritiska prover.
  • Genomskinlig plastcylinder möjliggör visuell kontroll av slipprocessen.
  • Ändpluggar och slagdon i rostfritt stål är autoklaverbara och återanvändbara.
  • Polykarbonatcylindrar i mitten är av engångstyp eller kan rengöras med varmt vatten och rengöringsmedel eller RNase/DNas-fri lösning.
  • Kompatibel med 6804 Large Extractor/Vial Opener.
  • Komponenter tillgängliga separat.
  • För malning av prover som växt- och djurvävnad, frön, polymerer, läkemedel, textilier, hår och ben.
Specifikationer
Produkttyp Slipset
Kapacitet (engelska) 0,03 till 5,07 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 till 50 ml
För användning med (applikation) Malning av prover som växt- och djurvävnad, frön, polymerer, läkemedel, textilier, hår och ben
För användning med (utrustning) Stor extraktor/flasköppnare 6804, Auto-extractor 6814 av Spex SamplePrep Stor kapacitet Freezer/Mill
Inkluderar 1 stor rostfri impactor, 2 stora rostfria ändpluggar och 1 st. av stora polykarbonat mittcylindrar
Material Rostfritt stål
Material (sekundärt) Polykarbonat
Sample Volume (engelska) 0,03 till 1,69 oz.
Samplingsvolym (metrisk) 1 till 50 ml
Storlek Betydande