Läs mer
Cole-Parmer™ Vial Extractor/End Plug Remover för medelstora och stora slipflaskor
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
- Gör det lättare att öppna kallmalningsflaskor direkt efter att de tagits bort från 6870 Large Freezer/Mill .
- Spaken hjälper till att ta bort ändpluggar från mittcylindrarna på stora och medelstora slipflaskor.
- Kompatibel med följande stora slipflaskor: 6801 Large Grinding Vial Set och 6871 Large Grinding Vial Set med låg krom
- Kompatibel med följande medelstora injektionsflaskor när de används i kombination med 6884 Mellanstora slipflaskaadapter: 6881 medelstor slipflaskasats, 6883 medelstor slipflaskasats med låg krom och 6885 medelstor polyampullsats
- Ingår i 6870L tillbehörspaket för stor slipflaska.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ersättningsextraktionsverktyg |
| För användning med (applikation) | Ta bort ändpluggarna från mittcylindrarna på stora och medelstora slipflaskor |
| För användning med (utrustning) | Slipflaska set (stor, medelstor), Cr-fri slipflaska (stor, medelstor) av Spex SamplePrep Stor kapacitet Freezer/Mill |
| Förpackningsmängd | 1 st. |