Läs mer
Cole-Parmer™ Ersättningscylinder för uppsättningar av stora slipflaskor
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
- Ersätter polykarbonatcentrumcylindrar när provkontakt med plast inte är acceptabel.
- Tillverkad av omagnetiskt 440C rostfritt stål.
- Tål flytande kvävetemperaturer.
- Autoklaverbar och återanvändbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mittcylinder |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Ersätter polykarbonatcylinder när provkontakt med plast inte kan användas |
| För användning med (utrustning) | 6801 set med stor slipflaska (61043-10) |
| Material | Rostfritt stål (440 C) |
| Förpackningsmängd | 1 st |